Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2',5'-Difluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2,5-Difluorophenyl)ethanone, 1-(2,5-Difluorophenyl)ethan-1-one

D2607-5G
TCIAD2607-5GEA 85.8 EUR InStock
TCIAD2607-5G
2',5'-Difluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)
2',5'-Difluoroacétophénone


Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Point d'ébullition: 61°C
Densité: 1,2099 g/cm³ (22 °C)
Numéro MDL: MFCD00009898
Numéro CAS: 1979-36-8
EINECS: 217-837-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b6ee05c1bc853b175e3063597d9f9628d0c99fd&vid=0b6ee05c1bc853b175e3063597d9f9628d0c99fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité