Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2:3,5-Di-O-isopropylidene-ɑ-D-xylofuranose ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (3aR,3bS,7aR,8aR)-2,2,5,5-Tetramethyltetrahydro-7H-[1,3]dioxolo[4',5':4,5]furo[3,2-d][1,3]dioxine

D2616-5G
TCIAD2616-5GEA 62.7 EUR InStock
TCIAD2616-5G
1,2:3,5-Di-O-isopropylidene-ɑ-D-xylofuranose ≥98.0% (par GC)
1,2:3,5-Di-O-isopropylidene-alpha-D-xylofuranose


Formule: C₁₁H₁₈O₅
MW: 230,26 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Numéro MDL: MFCD00063224
Numéro CAS: 20881-04-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +18.0 to +20.0 deg (C=3, Acetone)
Solubility in Acetone almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité