Dibenzyl diisopropylphosphoramidite ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D2624-5G
TCIAD2624-5GEA 227 EUR InStock
TCIAD2624-5G
Dibenzyl diisopropylphosphoramidite ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dibenzyl diisopropylphosphoramidite
Formule: C₂₀H₂₈NO₂P
Point d'éclair: 70°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191988
Numéro CAS: 108549-23-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c576de1c944c9ad1e1ffbf2895e6bb4a31796149&vid=c576de1c944c9ad1e1ffbf2895e6bb4a31796149&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité