Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Diethoxy(3-glycidyloxypropyl)methylsilane

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-[Diethoxy(methyl)silyl]propyl Glycidyl Ether, (3-Glycidyloxypropyl)methyldiethoxysilane, Diethoxy(methyl)(3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl)silane

D2632-25ML
TCIAD2632-25MLEA 44 EUR InStock
TCIAD2632-25ML
Diethoxy(3-glycidyloxypropyl)methylsilane
Diethoxy(3-glycidyloxypropyl)methylsilane


Formule: C₁₁H₂₄O₄Si
MW: 248,39 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Point d'éclair: 122°C
Numéro MDL: MFCD00046995
Numéro CAS: 2897-60-1
EINECS: 220-780-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité