Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,3-dibromo-3-phénylpropanoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3-Dibromo-3-phenylpropanoic acid, alpha,beta-Dibromohydrocinnamic Acid

D2647-25G
TCIAD2647-25GEA 198 EUR InStock
TCIAD2647-25G
Acide 2,3-dibromo-3-phénylpropanoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2,3-dibromo-3-phénylpropanoïque


Formule: C₉H₈Br₂O₂
MW: 307,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004208
Numéro CAS: 6286-30-2
EINECS: 228-516-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité