Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2-Dichlorocyclopropyl phenyl sulphide ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D2660-1G
TCIAD2660-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAD2660-1G
2,2-Dichlorocyclopropyl phenyl sulphide ≥97.0% (par GC)
2,2-Dichlorocyclopropyl phenyl sulphide


Formule: C₉H₈Cl₂S
MW: 219,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00800592
Numéro CAS: 63289-85-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 22.0 to 26.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité