Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diethyl(3-pyridyl)borane ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Diethylboryl)pyridine

D2661-1G
TCIAD2661-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAD2661-1G
Diethyl(3-pyridyl)borane ≥98.0% (par HPLC)
Diethyl(3-pyridyl)borane


Formule: C₉H₁₄BN
MW: 147,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012348
Numéro CAS: 89878-14-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 159.0 to 164.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité