Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4'-Dihydroxybenzophenone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D2664-5G
TCIAD2664-5GEA 174 EUR InStock
TCIAD2664-5G
2,4'-Dihydroxybenzophenone ≥98.0% (par GC)
2,4'-Dihydroxybenzophenone


Formule: C₁₃H₁₀O₃
Numéro MDL: MFCD02181674
Numéro CAS: 606-12-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1929b13b54fca5303bdf07562afc343d35541ed4&vid=1929b13b54fca5303bdf07562afc343d35541ed4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité