Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dinonylamine ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D2676-5G
TCIAD2676-5GEA 192 EUR InStock
TCIAD2676-5G
Dinonylamine ≥97.0% (par GC)
Dinonylamine


Formule: C₁₈H₃₉N
MW: 269,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD00027338
Numéro CAS: 2044-21-5
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité