Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

threo-5,6-Dodecanediol ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: threo-5,6-Dihydroxydodecane

D2678-1G
TCIAD2678-1GEA 421 EUR InStock
TCIAD2678-1G
threo-5,6-Dodecanediol ≥96.0% (par GC)
threo-5,6-Dodecanediol


Formule: C₁₂H₂₆O₂
MW: 202,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093463
Numéro CAS: 70859-33-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a10462589360143c024ec72d22d5bfdad5c9b9c1&vid=a10462589360143c024ec72d22d5bfdad5c9b9c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité