Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4-Dimethylcyclohexane-1,3-dione

D2681-5G
TCIAD2681-5GEA 79.2 EUR InStock
TCIAD2681-5G
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione ≥97.0% (par GC)
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione


Formule: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00075224
Numéro CAS: 562-46-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 101.0 to 107.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité