4-Hydroxy-2-pyridone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyridine-2,4-diol, 2,4-Pyridindiol, 3-Deazauracil, 4-Hydroxy-2-pyridone
D2682-1G
TCIAD2682-1GEA 44 EUR InStock
TCIAD2682-1G
4-Hydroxy-2-pyridone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,4-Dihydroxypyridine
Formule: C₅H₅NO₂
MW: 111,10 g/mol
Point d'ébullition: 315 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 275…277 °C
Numéro MDL: MFCD00006273
Numéro CAS: 626-03-9
EINECS: 210-924-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92a7ddea7ceb3481d4e8d60babbe83b2d1536d80&vid=9cf6642a4124bda618567d07aba135339d05c124&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité