Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorfenethol ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1-Bis(4-chlorophenyl)ethanol, 4,4'-Dichloro-alpha-methylbenzhydrol

D2692-25G
TCIAD2692-25GEA 66 EUR InStock
TCIAD2692-25G
Chlorfenethol ≥96.0% (par GC)
Chlorfenethol


Formule: C₁₄H₁₂Cl₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000628
Numéro CAS: 80-06-8
EINECS: 201-246-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8121a9c6de6a59a28712321b93c9dc5c0ca13af7&vid=8121a9c6de6a59a28712321b93c9dc5c0ca13af7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 68.0 to 71.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité