Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2',4'-Dihydroxypropiophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D2694-25G
TCIAD2694-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAD2694-25G
2',4'-Dihydroxypropiophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2',4'-Dihydroxypropiophénone


Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 178°C
Point de fusion: 101.5 °C
Numéro MDL: MFCD00002280
Numéro CAS: 5792-36-9
EINECS: 227-329-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c7584f8bf2027a3dcd06b045888ecf7f00421e8&vid=8c7584f8bf2027a3dcd06b045888ecf7f00421e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 102.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité