Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-3,5-di-tert-butylbenzoate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D2695-5G
TCIAD2695-5GEA 200 EUR InStock
TCIAD2695-5G
Methyl-3,5-di-tert-butylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3,5-di-tert-butylbenzoate


Formule: C₁₆H₂₄O₂
Numéro MDL: MFCD03844786
Numéro CAS: 64277-87-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 55.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité