Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-2,4-dinitrobenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D2701-25G
TCIAD2701-25GEA 139 EUR InStock
TCIAD2701-25G
1-Bromo-2,4-dinitrobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-2,4-dinitrobenzène


Formule: C₆H₃BrN₂O₄
Point de fusion: 75 °C
Densité: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041873
Numéro CAS: 584-48-5
EINECS: 209-539-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 73.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité