Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Diméthoxy-p-benzoquinone ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Dimethoxy-1,4-Benzoquinone

D2706-5G
TCIAD2706-5GEA 106 EUR InStock
TCIAD2706-5G
2,6-Diméthoxy-p-benzoquinone ≥97.0% (par HPLC)
2,6-Diméthoxy-p-benzoquinone


Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016368
Numéro CAS: 530-55-2
EINECS: 208-484-7
Merck Index: 14,03225
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57881c536b15995b816e6010543d49f69b639b4d&vid=57881c536b15995b816e6010543d49f69b639b4d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité