Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Dimethyl-trans-stilbene ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (E)-1,2-Di-p-tolylethene

D2708-5G
TCIAD2708-5GEA 164 EUR InStock
TCIAD2708-5G
4,4'-Dimethyl-trans-stilbene ≥99.0% (par GC)
4,4'-Dimethyl-trans-stilbene


Formule: C₁₆H₁₆
MW: 208,2982 g/mol
Numéro MDL: MFCD00136904
Numéro CAS: 18869-29-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e7b0fa701eee06f51821717135dedcf952988d&vid=39e7b0fa701eee06f51821717135dedcf952988d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 181.0 to 184.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité