Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chlorométhyl-p-xylène ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

D2716-25G
TCIAD2716-25GEA 128 EUR InStock
TCIAD2716-25G
2-Chlorométhyl-p-xylène ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chlorométhyl-p-xylène


Formule: C₉H₁₁Cl
Point d'ébullition: 121°C
Densité: 1,0678 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00000902
Numéro CAS: 824-45-3
EINECS: 212-529-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24ab61575d5a782fb66322076ab878b5d37251dc&vid=24ab61575d5a782fb66322076ab878b5d37251dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité