Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dibenzyle diséléniure ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

D2717-5G
TCIAD2717-5GEA 123 EUR InStock
TCIAD2717-5G
Dibenzyle diséléniure ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Dibenzyle diséléniure


Formule: C₁₄H₁₄Se₂
Point de fusion: 91…94 °C
Densité: 1,67 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00004767
Numéro CAS: 1482-82-2
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64656e246ab11ff98954260d8dbb283ea2d42578&vid=64656e246ab11ff98954260d8dbb283ea2d42578&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité