Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,7-Diméthoxy-1,4,5,8-tétrahydronaphtalène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D2732-5G
TCIAD2732-5GEA 131 EUR InStock
TCIAD2732-5G
2,7-Diméthoxy-1,4,5,8-tétrahydronaphtalène ≥97.0% (par GC)
2,7-Diméthoxy-1,4,5,8-tétrahydronaphtalène


Formule: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Numéro MDL: MFCD00269695
Numéro CAS: 1614-82-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité