Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4,4-Diméthyl-2-oxazoline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

D2742-5ML
TCIAD2742-5MLEA 80.3 EUR InStock
TCIAD2742-5ML
4,4-Diméthyl-2-oxazoline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4,4-Diméthyl-2-oxazoline


Formule: C₅H₉NO
Point d'ébullition: 100°C
Point d'éclair: 1°C
Numéro MDL: MFCD00014507
Numéro CAS: 30093-99-3
EINECS: 250-045-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a760d973c031c8b87108c389a8da2b03bf4eb4d&vid=8a760d973c031c8b87108c389a8da2b03bf4eb4d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité