Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,7-Dioxa-4,10-diazacyclododécane ≥96.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D2743-100MG
TCIAD2743-100MGEA 112 EUR InStock
TCIAD2743-100MG
1,7-Dioxa-4,10-diazacyclododécane ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
1,7-Dioxa-4,10-diazacyclododécane


Formule: C₈H₁₈N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00142571
Numéro CAS: 294-92-8
EINECS: 206-034-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85ae7633a422a212a85118acabae7b2e07f74241&vid=85ae7633a422a212a85118acabae7b2e07f74241&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 85.0 to 90.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité