Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4,10-Trioxa-7,13-diazacyclopentadécane (Kryptofix® 21) ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4,10-Trioxa-7,13-diazacyclopentadecane, 4,10-Diaza-15-crown 5-Ether

D2744-1G
TCIAD2744-1GEA 280 EUR InStock
TCIAD2744-1G
1,4,10-Trioxa-7,13-diazacyclopentadécane (Kryptofix® 21) ≥97.0% (par GC)
1,4,10-Trioxa-7,13-diazacyclopentadécane (Kryptofix® 21)


Formule: C₁₀H₂₂N₂O₃
MW: 218,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005109
Numéro CAS: 31249-95-3
EINECS: 250-530-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=820750e7eea224578aa47b31ae9e98db86f48db8&vid=820750e7eea224578aa47b31ae9e98db86f48db8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 85.0 to 92.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité