Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diethyl(isopropyl)silanol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D2746-5G
TCIAD2746-5GEA 797 EUR InStock
TCIAD2746-5G
Diethyl(isopropyl)silanol ≥95.0% (par GC)
Diethyl(isopropyl)silanol


Formule: C₇H₁₈OSi
MW: 146,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093625
Numéro CAS: 1158830-31-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité