Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-2,2'-Dimethoxy-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-2,2'-Dimethoxy-1,1'-binaphthalene

D2747-1G
TCIAD2747-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAD2747-1G
(R)-2,2'-Dimethoxy-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (par GC)
(R)-2,2'-Dimethoxy-1,1'-binaphthyl


Formule: C₂₂H₁₈O₂
MW: 314,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00091146
Numéro CAS: 35294-28-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 230.0 to 234.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +70.0 to +75.0 deg (C=1.2, THF)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité