Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-4,5-diméthoxybenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 4,5-dimethoxyanthranilate, 2-Amino-4,5-dimethoxy benzoate, Methyl 2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid methyl ester

D2749-25G
TCIAD2749-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAD2749-25G
2-Amino-4,5-diméthoxybenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-4,5-diméthoxybenzoate de méthyle


Formule: C₁₀H₁₃NO₄
MW: 211,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014904
Numéro CAS: 26759-46-6
EINECS: 247-967-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f6e70e4c3b1dc26b5e5abc81585b738bcb48c94&vid=2f6e70e4c3b1dc26b5e5abc81585b738bcb48c94&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 131.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité