1,5-Dimethyl-2-piperidone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2753-5ML
TCIAD2753-5MLEA 112 EUR InStock
TCIAD2753-5ML
1,5-Dimethyl-2-piperidone ≥98.0% (par GC)
1,5-Dimethyl-2-piperidone
Formule: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Point d'éclair: 94°C
Numéro MDL: MFCD03701098
Numéro CAS: 86917-58-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité