Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Bis(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,5-Di(naphthalen-1-yl)-1,3,4-oxadiazole

D2757-5G
TCIAD2757-5GEA 110 EUR InStock
TCIAD2757-5G
2,5-Bis(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2,5-Bis(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazole


Formule: C₂₂H₁₄N₂O
MW: 322,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045582
Numéro CAS: 905-62-4
EINECS: 212-995-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4feb665fabbb5b73d645bb019e7dbc31c9474b0&vid=e4feb665fabbb5b73d645bb019e7dbc31c9474b0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 180.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité