Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Naphtalène-1,4-dicarbonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D2758-5G
TCIAD2758-5GEA 136 EUR InStock
TCIAD2758-5G
Naphtalène-1,4-dicarbonitrile ≥98.0% (par GC)
Naphtalène-1,4-dicarbonitrile


Formule: C₁₂H₆N₂
MW: 178,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093626
Numéro CAS: 3029-30-9
EINECS: 221-197-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cce0d52ba4834e85d62fe5dbb7634e88dac2240&vid=2cce0d52ba4834e85d62fe5dbb7634e88dac2240&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 209.0 to 213.0 deg-C
Solubility in hot Toluene very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité