Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-trans-2-decenoate ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl trans-2-decenoate, trans-2-Decenoic Acid Ethyl Ester

D2767-25ML
TCIAD2767-25MLEA 131 EUR InStock
TCIAD2767-25ML
Ethyl-trans-2-decenoate ≥96.0% (par GC)
Ethyl-trans-2-decenoate


Formule: C₁₂H₂₂O₂
MW: 198,31 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Point d'éclair: 110°C
Numéro MDL: MFCD00015299
Numéro CAS: 7367-88-6
EINECS: 230-918-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité