Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

6,6-Dimethylfulvene ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Isopropylidene-1,3-cyclopentadiene, 5-(Dimethylmethylene)-1,3-cyclopentadiene

D2786-1G
TCIAD2786-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAD2786-1G
6,6-Dimethylfulvene ≥95.0% (par GC)
6,6-Dimethylfulvene


Formule: C₈H₁₀
MW: 106,17 g/mol
Point d'ébullition: 77°C
Point de fusion: 3°C
Point d'éclair: 43°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00011655
Numéro CAS: 2175-91-9
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité