Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Dichlorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D2814-5G
TCIAD2814-5GEA 69.3 EUR InStock
TCIAD2814-5G
2,5-Dichlorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2,5-Dichlorobenzaldéhyde


Formule: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Point d'ébullition: 233°C
Numéro MDL: MFCD00156140
Numéro CAS: 6361-23-5
EINECS: 228-832-1
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9c552587e99c69d22a94e574eb47adf46ea88ed&vid=f9c552587e99c69d22a94e574eb47adf46ea88ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité