Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 2,5-difluorobenzylique ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D2818-5G
TCIAD2818-5GEA 105 EUR InStock
TCIAD2818-5G
Alcool 2,5-difluorobenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 2,5-difluorobenzylique


Formule: C₇H₆F₂O
Point d'ébullition: 197 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9 °C
Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93°C
Numéro MDL: MFCD00010627
Numéro CAS: 75853-20-2
EINECS: 278-325-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=083005de0432ed14b7ecbbea3eddf920dff9c5e2&vid=083005de0432ed14b7ecbbea3eddf920dff9c5e2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité