Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-1,2-Diaminopropane dihydrochloride ≥97.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-(+)-1,2-Diaminopropane dihydrochloride, (R)-1,2-Propanediamine Dihydrochloride, (R)-Propylenediamine Dihydrochloride

D2827-1G
TCIAD2827-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAD2827-1G
(R)-1,2-Diaminopropane dihydrochloride ≥97.0% (sur base azote total)
(R)-1,2-Diaminopropane dihydrochloride


Formule: C₃H₁₀N₂
MW: 147,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00239481
Numéro CAS: 19777-67-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +7.0 to +10.0 deg (C=1, MeOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité