Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-Propane-1,2-diamine dihydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-1,2-Diaminopropane dihydrochloride, (S)-(-)-1,2-Diaminopropane dihydrochloride, S-(-)-Propylenediamine dihydrochloride, (S)-Propylenediamine dihydrochloride, (S)-1,2-Propanediamine dihydrochloride

D2828-1G
TCIAD2828-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAD2828-1G
(S)-Propane-1,2-diamine dihydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(S)-Propane-1,2-diamine dihydrochloride


Formule: C₃H₁₂Cl₂N₂
MW: 147,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00050706
Numéro CAS: 19777-66-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -2.0 to -5.0 deg (C=20, H2O)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité