Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 9,10-dicarbamoyl-3,4-pérylènedicarboxylique ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(2-(4-(Dimethylamino)styryl)-6-methyl-4H-pyran-4-ylidene)malononitrile, DCM, 4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(p-dimethylaminostyryl)-4H-pyran

D2849-500MG
TCIAD2849-500MGEA 70.4 EUR InStock
TCIAD2849-500MG
Acide 9,10-dicarbamoyl-3,4-pérylènedicarboxylique ≥95.0% (par HPLC)
Acide 9,10-dicarbamoyl-3,4-pérylènedicarboxylique


Formule: C₁₉H₁₇N₃O
MW: 303,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051341
Numéro CAS: 51325-91-8
EINECS: 257-137-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,02838
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 217.0 to 223.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité