Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dichlorobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 2,4-dichlorobenzoate

D2855-5G
TCIAD2855-5GEA 48.4 EUR InStock
TCIAD2855-5G
2,4-Dichlorobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
2,4-Dichlorobenzoate de méthyle


Formule: C₈H₆Cl₂O₂
MW: 205,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00085117
Numéro CAS: 35112-28-8
EINECS: 252-374-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6ad934fb69dbe587aaa2c0a1bccd07fd34252a2&vid=0b22d6ed0c2d46a241ce1de07c253b569f21a874&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité