Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,5-Diméthoxypentane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D2857-5G
TCIAD2857-5GEA 77 EUR InStock
TCIAD2857-5G
1,5-Diméthoxypentane ≥97.0% (par GC)
1,5-Diméthoxypentane


Formule: C₇H₁₆O₂
MW: 132,200 g/mol
Numéro MDL: MFCD03613608
Numéro CAS: 111-89-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c39603b747fc7ae507d5eb8ca1a2207fbe9bb30&vid=2c39603b747fc7ae507d5eb8ca1a2207fbe9bb30&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific gravity (20/20) 0.8570 to 0.8670

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité