Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,15-Diphenylporphyrin ≥90.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 5,15-Diphenyl-21H,23H-porphine

D2860-100MG
TCIAD2860-100MGEA 173 EUR InStock
TCIAD2860-100MG
5,15-Diphenylporphyrin ≥90.0% (par HPLC)
5,15-Diphenylporphyrin


Formule: C₃₂H₂₂N₄
MW: 462,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276335
Numéro CAS: 22112-89-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité