Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,7-Diacetylfluorene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D2863-1G
TCIAD2863-1GEA 137 EUR InStock
TCIAD2863-1G
2,7-Diacetylfluorene ≥98.0% (par GC)
2,7-Diacetylfluorene


Formule: C₁₇H₁₄O₂
MW: 250,292 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045332
Numéro CAS: 961-27-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f438d048eba37dd9cc569dfee2cbc20496a6d4c&vid=70b5dfd6407a55b9405eb8d96f83efdcbe8f8ab9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité