Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dichlorobenzamide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D2867-25G
TCIAD2867-25GEA 113 EUR InStock
TCIAD2867-25G
2,4-Dichlorobenzamide ≥98.0% (par GC)
2,4-Dichlorobenzamide


Formule: C₇H₅Cl₂NO
Point de fusion: 193…194 °C
Numéro MDL: MFCD00007974
Numéro CAS: 2447-79-2
EINECS: 219-505-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e3b8f1e5866905ab8bd2ea35648ec94ec72f06d&vid=1e3b8f1e5866905ab8bd2ea35648ec94ec72f06d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité