Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Dichloro-2,4,6-trifluorobenzene ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Dichloro-1,3,5-trifluorobenzene

D2868-5G
TCIAD2868-5GEA 97.9 EUR InStock
TCIAD2868-5G
1,3-Dichloro-2,4,6-trifluorobenzene ≥97.0% (par GC)
1,3-Dichloro-2,4,6-trifluorobenzene


Formule: C₆HCl₂F₃
MW: 200,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012242
Numéro CAS: 2368-53-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific gravity (20/20) 1.5970 to 1.6010

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité