Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-Diméthoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Veratronitrile

D2870-25G
TCIAD2870-25GEA 212 EUR InStock
TCIAD2870-25G
3,4-Diméthoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
3,4-Diméthoxybenzonitrile


Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Point d'ébullition: 131 - 133 °C (0,3 -rr)
Point de fusion: 71…72 °C
Numéro MDL: MFCD00001802
Numéro CAS: 2024-83-1
EINECS: 217-969-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38e6e9cd749de57f29c10463ce6ddaa4766a9088&vid=38e6e9cd749de57f29c10463ce6ddaa4766a9088&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité