Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Difluorochalcone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D2884-5G
TCIAD2884-5GEA 71.5 EUR InStock
TCIAD2884-5G
4,4'-Difluorochalcone ≥97.0% (par GC)
4,4'-Difluorochalcone


Formule: C₁₅H₁₀F₂O
Numéro MDL: MFCD00219906
Numéro CAS: 2805-56-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité