Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4'-Dimethoxybenzophenone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D2890-5G
TCIAD2890-5GEA 153 EUR InStock
TCIAD2890-5G
2,4'-Dimethoxybenzophenone ≥98.0% (par GC)
2,4'-Dimethoxybenzophenone


Formule: C₁₅H₁₄O₃
Numéro MDL: MFCD01311508
Numéro CAS: 5449-69-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité