Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1H,1H,8H,8H-Dodécafluorooctane-1,8-diol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoro-1,8-octanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluor-1,8-octandiol, 1H,1H,8H,8H-Perfluoro-1,8-octandiol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Dodecafluoro-1,8-octandiol

D2891-5G
TCIAD2891-5GEA 83.6 EUR InStock
TCIAD2891-5G
1H,1H,8H,8H-Dodécafluorooctane-1,8-diol ≥98.0% (par GC)
1H,1H,8H,8H-Dodécafluorooctane-1,8-diol


Formule: C₈H₆F₁₂O₂
MW: 362,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153145
Numéro CAS: 90177-96-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19a9ab95912ebfae2f034cfc41d0df623bdab743&vid=19a9ab95912ebfae2f034cfc41d0df623bdab743&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité