Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Decaethylene glycol ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,6,9,12,15,18,21,24,27-Nonaoxanonacosane-1,29-diol, PEG10

D2900-1G
TCIAD2900-1GEA 267 EUR InStock
TCIAD2900-1G
Decaethylene glycol ≥90.0% (par GC)
Decaethylene glycol


Formule: C₂₀H₄₂O₁₁
MW: 458,55 g/mol
Point d'ébullition: 280°C
Point de fusion: 28°C
Numéro MDL: MFCD00698693
Numéro CAS: 5579-66-8
EINECS: 226-962-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité