Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Acide (3,5-dichlorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention

D2909-5G
TCIAD2909-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAD2909-5G
Acide (3,5-dichlorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (3,5-dichlorophényl)métaborique


Formule: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190,82 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051935
Numéro CAS: 67492-50-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c5b3420c76f416d82cb40bd52c74aab7ffd8e65&vid=3c5b3420c76f416d82cb40bd52c74aab7ffd8e65&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité