Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,8-Dichlorocyclooctanone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D2910-1G
TCIAD2910-1GEA 123 EUR InStock
TCIAD2910-1G
2,8-Dichlorocyclooctanone ≥98.0% (par GC)
2,8-Dichlorocyclooctanone


Formule: C₈H₁₂Cl₂O
MW: 195,08 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Point de fusion: 43°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06797089
Numéro CAS: 108249-93-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité